Learn More
Tocris Bioscience™ E 2012
Descripción
E 2012 is a γ-secretase modulator. Lowers Aβ40 and Aβ42 levels and increases Aβ37 levels, in vitro and in vivo. Displays no effect on γ-secretase processing of Notch, EphA4 and EphB2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3E)-1-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-3-[[3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methylene]-2-piperidone |
| CAS | 870843-42-8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C25H26FN3O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.49 |
| Pureza | 98% |