Learn More
Ácido (E)-2-tiofenacrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-Thiopheneacrylic Acid |
| CAS | 15690-25-2 |
| Fórmula molecular | C7H6O2S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (E)-3-(Thiophen-2-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-2-yl)acrylic Acid, trans-3-Thiopheneacrylic Acid, (E)-2-Thiopheneacrylic Acid, (E)-3-(2-Thienyl)-2-propenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-3-tiofen-2-ilprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 154.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0089 |