Learn More
Ácido (E)-2-tiofenacrílico, TRC
Código de producto. 30452962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30452962 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30452962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34481510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (E)-2-Thiopheneacrylic Acid
CAS 15690-25-2
Fórmula molecular C7H6O2S
Cantidad 10 g
Sinónimo (E)-3-(Thiophen-2-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-2-yl)acrylic Acid, trans-3-Thiopheneacrylic Acid, (E)-2-Thiopheneacrylic Acid, (E)-3-(2-Thienyl)-2-propenoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3-
SMILES OC(=O)\C=C/c1cccs1
Nombre IUPAC Ácido (Z)-3-tiofen-2-ilprop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 154.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0089
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.