Learn More
(E)-2-pentenal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-Pentenal |
| CAS | 1576-87-0 |
| Fórmula molecular | C5H8O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-trans-Pentenal, trans-2-Pentenal, (2E)-2-Pentenal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+ |
| SMILES | CC\C=C\C=O |
| Nombre IUPAC | (E)-pent-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 84.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0575 |