Learn More
Sal interna de (E)-2-octenoil-L-carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-Octenoyl-L-carnitine Inner Salt |
| CAS | 152064-94-3 |
| Fórmula molecular | C15H27NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R,E)-3-(Oct-2-enoyloxy)-4-(trimethylammonio)butanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h9-10,13H,5-8,11-12H2,1-4H3/b10-9+ |
| SMILES | CCCCC\C=C\C(=O)OC(CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-[(E)-oct-2-enoil]oxi-4-(trimetilazanioil)butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 285.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.194 |