Learn More
Ácido (E)-2-octadecenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-Octadecenoic Acid |
| CAS | 2825-79-8 |
| Fórmula molecular | C18 H34 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | trans-2-Octadecenoic Acid, (2E)-2-Octadecenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/b17-16+ |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-octadec-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 282.461 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.256 |