Learn More
Ácido (E)-2-(N-propilbut-2-enamido)butanoico, TRC
Código de producto. 30416348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416348 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30416348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP786650500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butanoic Acid
CAS 2519504-72-2
Fórmula molecular C11H19NO3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-[(1-Oxo-2-buten-1-yl)propylamino]butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO3/c1-4-7-10(13)12(8-5-2)9(6-3)11(14)15/h4,7,9H,5-6,8H2,1-3H3,(H,14,15)/b7-4+
SMILES OC(C(N(C(/C=C/C)=O)CCC)CC)=O
Nombre IUPAC Ácido (E)-2-(N-propilbut-2-enamido)butanoico
Peso molecular (g/mol) 213.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.14