Learn More
Ácido (E)-2-hidroxi-6-(4-hidroxiestiril)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-Hydroxy-6-(4-hydroxystyryl)benzoic Acid |
| CAS | 491-79-2 |
| Fórmula molecular | C15H12O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hydrangeic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O4/c16-12-8-5-10(6-9-12)4-7-11-2-1-3-13(17)14(11)15(18)19/h1-9,16-17H,(H,18,19)/b7-4+ |
| SMILES | OC(C=C1)=CC=C1/C=C/C2=C(C(O)=CC=C2)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 256.25 |