Learn More
(E)-2-Hidroxi-5-((4-(N-(4-(N-(((N-(piridina-2-il)sulfamoil)fenil)sulfamoil)fenil)diazenil)ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30394583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394583 25 mg
30403236 100 mg
30405369 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10106025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2033064-44-5
Fórmula molecular C24H19N5O7S2
Peso molecular (g/mol) 553.56
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-[(E)-[4-[[4-(piridina-2-ilsulfamoil)fenilsulfamoil]fenil]diazenil-benzoico
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)S(=O)(=O)Nc4ccccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19N5O7S2/c30-22-13-8-18(15-21(22)24(31)32)27-26-16-4-9-19(10-5-16)37(33,34)28-17-6-11-20(12-7-17)38(35,36)29-23-3-1-2-14-25-23/h1-15,28,30H,(H,25,29)(H,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.0726