Learn More
(E)-2-hexadecen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-Hexadecen-1-ol |
| CAS | 26993-32-8 |
| Fórmula molecular | C16H32O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2E)-2-Hexadecen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h14-15,17H,2-13,16H2,1H3/b15-14+ |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\CO |
| Nombre IUPAC | (E)-hexadec-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 240.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.2453 |