Learn More
(E)-2-heptilidenciclopentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-Heptylidenecyclopentanone |
| CAS | 162190-76-3 |
| Fórmula molecular | C12H20O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(11)13/h8H,2-7,9-10H2,1H3/b11-8+ |
| SMILES | O=C1/C(CCC1)=C/CCCCCC |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-heptilidenciclopentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.1514 |