Learn More
(E)-2-Hepten-1-al 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315257 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315257 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14128050AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-2-Hepten-1-al
CAS 18829-55-5
Nombres de analitos o componentes (E)-2-Hepten-1-al
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H12 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Heptenal, (E)- (8CI), (2E)-2-Heptenal, (2E)-Heptenal, (E)-2-Heptenal, 2-trans-Heptenal, n-Hept-trans-2-enal, trans-2-Hepten-1-al, trans-2-Heptenal
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
SMILES CCCC\C=C\C=O
Nombre IUPAC (E)-hept-2-enal
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 112.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 112,0888 g/mol