Learn More
Ácido (E)-(2-(furan-2-il)-2-(metoxiimino)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 69384-96-9 |
| Fórmula molecular | C15 H10 F3 N O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (alphaE)-(Methoxyimino)-2-furanacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10F3NOS/c1-9(20)19-11-4-2-3-5-13(11)21-14-7-6-10(8-12(14)19)15(16,17)18/h2-8H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 309.306 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.044 |