Learn More
(E)-2-Furaldehído, (2,4-Dinitrofenil)hidrazona, TRC
Código de producto. 30408688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408688 1 mg
30393352 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8623851MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16416-22-1
Fórmula molecular C11H8N4O5
Peso molecular (g/mol) 276.2
Sinónimo (E)-2-Furancarboxaldehyde, (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone
Nombre IUPAC N-[(E)-furano-2-ilmetilideneamino]-2,4-dinitroanilina
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2occc2)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-2-Furaldehyde, (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N4O5/c16-14(17)8-3-4-10(11(6-8)15(18)19)13-12-7-9-2-1-5-20-9/h1-7,13H/b12-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0495