Learn More
(E)-2-Decenoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16433356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16433356 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16433356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13211
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress (E)-2-Decenoic acid is an interesting fatty acid isolated from royal jelly secretions of honey bees.
(E)-2-Decenoic acid is an interesting fatty acid isolated from royal jelly secretions of honey bees.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-2-Decenoic acid
CAS 334-49-6
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H18O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo trans-2-Decenoic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (587.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(/C=C/CCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 170.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death