Learn More
Ácido (E)-(2-ciclopentiletenil)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic Acid |
| CAS | 161282-93-5 |
| Fórmula molecular | C7 H13 B O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13BO2/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h5-7,9-10H,1-4H2/b6-5+ |
| SMILES | OB(O)\C=C\C1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido [(E)-2-ciclopentiletenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 139.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1009 |