Learn More
(E)-2-cloro-3-imino-N,N-dimetilprop-1-en-1-amina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30132526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132526 500 mg 500 miligramos
30009956 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC371270500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1352804-27-3
Fórmula molecular C5 H9 Cl N2. H Cl
Peso molecular (g/mol) 169.05
Sinónimo Etoricoxib Impurity 27;(E)-2-chloro-3-imino-N,N-dimethylprop-1-en-1-amine hydrochloride
Nombre IUPAC (E)-2-cloro-3-imino-N,N-dimetil-prop-1-en-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)\C=C(\Cl)/C=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-2-chloro-3-imino-N,N-dimethyl-prop-1-en-1-amine hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9ClN2.ClH/c1-8(2)4-5(6)3-7;/h3-4,7H,1-2H3;1H/b5-4+,7-3?;
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0221