Learn More
(E)-2,3,-Deshidro-cinacalcet, TRC
Código de producto. 30133377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133377 10 mg 10 miligramos
30135272 25 mg 25 miligramos
30009156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22948010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 955373-56-5
Fórmula molecular C22 H20 F3 N
Peso molecular (g/mol) 355.4
Sinónimo 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propen-1-yl]-, (αR)-, (E)-N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-amine
Nombre IUPAC (E)-N-[(1R)-1-naftalena-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]prop-2-en-1-amina
SMILES C[C@@H](NC\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-2,3,-Dehydro-cinacalcet
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20F3N/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25/h2-13,15-16,26H,14H2,1H3/b8-6+/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1548