Learn More
(E)-2-(2-((6-(2-Cianofenoxi)pirimidina-4-il)oxi)fenil)-3-metaxiacrílico Ácido, TRC
Código de producto. 30133148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133148 5 mg 5 miligramos
30134591 1 mg 1 miligramo
30006383 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR0702405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185255-09-7
Fórmula molecular C21 H15 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 389.36
Sinónimo Azoxystrobin (free acid), Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, (αE)-, (E)-2-(2-(6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yloxy)-phenyl)-3-methoxy-acrylic acid
Nombre IUPAC (E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-il]oxifenil]-3-metaxiprop-2-ácido enoico
SMILES CO\C=C(\C(=O)O)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azoxystrobin (free acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15N3O5/c1-27-12-16(21(25)26)15-7-3-5-9-18(15)29-20-10-19(23-13-24-20)28-17-8-4-2-6-14(17)11-22/h2-10,12-13H,1H3,(H,25,26)/b16-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1012
Porcentaje de pureza >95%