Learn More
Éster etílico del ácido (E)-2,2,3,5-tetrametilhex-3-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2,2,3,5-Tetramethylhex-3-enoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2387466-28-4 |
| Fórmula molecular | C12H22O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2,2,3,5-tetramethyl-3-hexenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O2/c1-7-14-11(13)12(5,6)10(4)8-9(2)3/h8-9H,7H2,1-6H3/b10-8+ |
| SMILES | CC(C)/C=C(C)/C(C)(C)C(OCC)=O |
| Nombre IUPAC | (E)-2,2,3,5-tetrametilhex-3-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.16 |