Learn More
(E)-2-(1-butenil)-1,3,2-benzodioxaborol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-(1-Butenyl)-1,3,2-benzodioxaborole |
| CAS | 106094-36-4 |
| Fórmula molecular | C10H11BO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(1E)-1-Butenyl-1,3,2-benzodioxaborole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BO2/c1-2-3-8-11-12-9-6-4-5-7-10(9)13-11/h3-8H,2H2,1H3/b8-3+ |
| SMILES | B1(OC2=CC=CC=C2O1)/C=C/CC |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-but-1-enil]-1,3,2-benzodioxaborol |
| Peso molecular (g/mol) | 174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0852 |