Learn More
(E)-2-(1,6,7,8-Tetrahidro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-ilideno)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6,7,8-Tetrahydro-1H-indeno[5,4-b]furan-8-yl-ethylamine |
| CAS | 196597-61-2 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO/c14-7-5-10-2-1-9-3-4-12-11(13(9)10)6-8-15-12/h3-5H,1-2,6-8,14H2/b10-5+ |
| SMILES | NC\C=C\1/CCc2ccc3OCCc3c12 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(1,2,6,7-tetrahidrociclopenta[e][1]benzofuran-8-ilideno)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 201.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.1154 |