Learn More
Acetato de (E)-11,13-tetradecadienilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-11,13-Tetradecadienyl Acetate |
| CAS | 80625-43-0 |
| Fórmula molecular | C16 H28 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | trans-11,13-Tetradecadienyl Acetate, (E)-11,13-Tetradecadien-1-ol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-5H,1,6-15H2,2H3/b5-4+ |
| SMILES | CC(=O)OCCCCCCCCCC\C=C\C=C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(11E)-tetradeca-11,13-dienilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 252.392 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.209 |