Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido (E)-1-hepteno-1,2-diborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395455 1 g 1 g
11305465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19649.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307531-74-4
Fórmula molecular C19H36B2O4
Peso molecular (g/mol) 350.113
Número MDL MFCD02683463
Clave InChI KBMWLQPDFRGVTD-PFONDFGASA-N
Sinónimo 1-cis-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl heptene, e-1-heptene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-heptene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1e-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5708398
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[(E)-1-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)hept-1-en-2-il]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C(B2OC(C(O2)(C)C)(C)C)CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-1-Heptene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Punto de ebullición 108°C (0.08 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 8859280
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.12
Porcentaje de pureza 98%