Learn More
(E)-1-etoxi-1-penten-3-ona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-1-Ethoxy-1-penten-3-one |
| CAS | 79317-83-2 |
| Fórmula molecular | C7H12O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-7(8)5-6-9-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+ |
| SMILES | CCO\C=C\C(=O)CC |
| Nombre IUPAC | (E)-1-etoxipent-1-en-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0837 |