Learn More
E-1-Bromo-6,6-dimetil-6-metilcarboxilato-2-en-4-ino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E-1-Bromo-6,6-dimethyl-6-methylcarboxylate-2-en-4-yne |
| CAS | 1076199-57-9 |
| Fórmula molecular | C10H13BrO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E)-7-Bromo-2,2-dimethyl-5-hepten-3-ynoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13BrO2/c1-10(2,9(12)13-3)7-5-4-6-8-11/h4,6H,8H2,1-3H3/b6-4+ |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)C#C\C=C\CBr |
| Nombre IUPAC | (E)-7-bromo-2,2-dimetilhept-5-en-3-inoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0099 |