Learn More
(E)-1-(4-metoxiestiril)naftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-1-(4-Methoxystyryl)naphthalene |
| CAS | 22920-31-6 |
| Fórmula molecular | C19H16O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (E)-1-[2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]naphthalene, (E)-1-(p-Methoxystyryl)naphthalene, 1-[(1E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]naphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O/c1-20-18-13-10-15(11-14-18)9-12-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17/h2-14H,1H3/b12-9+ |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)/C=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(4-metoxiestiril)naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.12 |