Learn More
(E)-1-(4-(4-(2-metilbut-2-en-1-il)piperazin-1-il)fenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-1-(4-(4-(2-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethanone |
| CAS | 938071-77-3 |
| Fórmula molecular | C17 H24 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24N2O/c1-4-14(2)13-18-9-11-19(12-10-18)17-7-5-16(6-8-17)15(3)20/h4-8H,9-13H2,1-3H3/b14-4+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\CN1CCN(CC1)c2ccc(cc2)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[4-[(E)-2-metilbut-2-enil]piperazin-1-il]fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.385 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.189 |