Learn More
(E)-1-(4-(4-(2-Metilbut-2-en-1-il)piperazina-1-il)fenil)etanol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30478115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478115 500 mg 500 miligramos
30465232 100 mg 100 miligramos
30476791 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM725995500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938071-78-4
Fórmula molecular C17H24N2O . x(HCl)
Peso molecular (g/mol) 308.8
Sinónimo Membrane Traffic Inhibitor, A5 Hydrochloride
Nombre IUPAC (E)-1-(4-(4-(2-metilbut-2-en-1-il)piperazina-1-il)fenil)etanol-1-1-hidrocloruro
SMILES CC(C1=CC=C(N2CCN(C/C(C)=C/C)CC2)C=C1)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-1-(4-(4-(2-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethanone Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-4-14(2)13-18-9-11-19(12-10-18)17-7-5-16(6-8-17)15(3)20;/h4-8H,9-13H2,1-3H3;1H/b14-4+;