Learn More
(E)-1-(3-furanil)-3-fenil-2-propen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-1-(3-Furanyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 160560-19-0 |
| Fórmula molecular | C13H10O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2E)-1-(3-Furanyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-13(12-8-9-15-10-12)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10H/b7-6+ |
| SMILES | C(/C=C/C1=CC=CC=C1)(=O)C=2C=COC2 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(furan-3-il)-3-fenilprop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.07 |