Learn More
(E)-1-(3,4-Dimetoxifenl)butadieno (DMPBD), TRC
Código de producto. 30374552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30374552 50 mg 50 miligramos
30387898 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD75560550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75560-74-6
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Sinónimo (E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)buta-1,3-diene, 4-(1E)-1,3-Butadien-1-yl-1,2-dimethoxybenzene, 4-(1E)-1,3-butadienyl-1,2-dimethoxy- (9CI)-benzene
SMILES COc1ccc(\C=C\C=C)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-1-(3,4-Dimethoxyphenl)butadiene (DMPBD)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-4-5-6-10-7-8-11(13-2)12(9-10)14-3/h4-9H,1H2,2-3H3/b6-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994