Learn More
E-1-(2-ciano-2-hidroxiiminoacetil)-3-etilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E-1-(2-Cyano-2-hydroxyiminoacetyl)-3-ethylurea |
| CAS | 41078-09-5 |
| Fórmula molecular | C6H8N4O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(hydroxyimino)acetamide, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-(hydroxyimino)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-2-8-6(12)9-5(11)4(3-7)10-13/h13H,2H2,1H3,(H2,8,9,11,12)/b10-4+ |
| SMILES | O=C(NCC)NC(/C(C#N)=N/O)=O |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-ciano-N-(etilcarbamoil)-2-hidroxiiminoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 184.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0596 |