Learn More
DZ2002, MedChemExpress
Código de producto. 16493557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493557 50 mg 50 miligramos
16477538 10 mg 10 miligramos
16460018 5 mg 5 miligramos
16457486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18620
MedChemExpress DZ2002 is a potent and reversible S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase(SAHH; AdoHcy Hydrolase) inhibitor with Ki of 17.9 nM.
DZ2002 is a potent and reversible S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase(SAHH
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DZ2002
CAS 33231-14-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 61 mg/mL (242.80 mM)
SMILES OC(C(OC)=O)CCN1C(N=CN=C2N)=C2N=C1
Peso molecular (g/mol) 251.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation