Learn More
DZ/T 0064.72-2021 Mezcla de plaguicidas organofosforados 696 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318069 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318069 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000696AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate
CAS 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0
Nombres de analitos o componentes Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Dichlorvos 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL∣Phorate 1000 μg/mL