Learn More
Objetivo de pulverización de disprosio, 50,8 mm de diámetro x 1,59 mm de grosor
Código de producto. 15447025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447025 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15447025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045619.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm dia. x 1.59mm thick
CAS 7429-91-6
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Fórmula molecular Dy
Número MDL MFCD00010982
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Dy]
Nombre IUPAC disprosio
Peso molecular (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377