Learn More
Piezas de disprosio, dendríticas destiladas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321609 5 g 5 g
11331609 25 g 25 g
11311609 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11321609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012257.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Piezas de disprosio, 99,9 %, número CAS 7429-91-6, átomo, polvo, piezas, lámina, 3n, disprosio, virutas, 3n, ion, lingote, lingote, 3n, lingote reo, 100 g, (REO), CHEBI:33377, plata, clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.O.S., 231-073-9, peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-91-6
Fórmula molecular Dy
Peso molecular (g/mol) 162.50
Número MDL MFCD00010982
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nombre IUPAC disprosio
SMILES [Dy]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium pieces
Color Plata
Nombre de nota Distilled dendritic
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%