Learn More
Lámina de disprosio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335929 50 x 50 mm cada uno
11381769 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012381.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.00€
    441.65€ / paquete de 1
    Ahorro 119.35€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7429-91-6 | Molecular Formula: Dy | Molecular Weight: 162.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-91-6
Fórmula molecular Dy
Peso molecular (g/mol) 162.50
Número MDL MFCD00010982
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nombre IUPAC disprosio
SMILES [Dy]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈1.33g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%