Learn More
Dipnona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16687042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16687042 5 g 5 g
16697042 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16687042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465850050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-45-4
Fórmula molecular C16H14O
Peso molecular (g/mol) 222.29
Número MDL MFCD00043705
Clave InChI PLELHVCQAULGBH-OUKQBFOZSA-N
Sinónimo beta-Methylchalcone; beta-Methylstyryl phenyl ketone
Nombre IUPAC (2E)-1,3-difenilbut-2-en-1-ona
SMILES C\C(=C/C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Vector alfa DYPNONE
Nombre del producto químico o material Dipnona
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad insoluble aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Forma física Líquido