Learn More
Difilina, TRC
Código de producto. 30380334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380334 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30380334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD826500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diprophyllin
CAS 479-18-5
Fórmula molecular C10 H14 N4 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Diprophylline, 7-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, 7-(2,3-dihydroxypropyl)- (8CI), 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, 7-(β,γ-Dihydroxypropyl)theophylline, AFI-phyllin, Aristophyllin, Asthmolysin, Astmamasit, Astmophysine, Astrophyllin, Athmolysin, Circain, Circair, Cor-Theophyllin, Cor-Theophylline, Coronal, Coronarin, Corphyllin, Dilor, Diphyllin, Diphylline, Diphylline (pharmaceutical), Diprofillin, Diprophyllin, Dyphylline, Glyfyllin, Glyphyllin, Glyphylline, Hidroxiteofillina, Hiphyllin, Hyphylline, Isophyllen, Lufyllin, NSC 14305, NSC 40844, Neo-Vasophylline, Neo-Vasophylline, Neophyl, Neophyllin, Neophyllin M, Neophylline, Neostenovasan, Neothyllin, Neothylline, Neotilina, Neufil, Neutrafil, Neutrafillina, Neutraphyllin, Neutraphylline, Neutroxantina, Prophyllen, Propyphyllin, Protheophylline, Purifilin, Silbephyllin, Silbephylline, Solufilin, Solufyllin, Soluphyllin, Synthophylline, Tefilan, Teofen, Theal, Theal ampules, Thefulan, Thefylan
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
Nombre IUPAC 7-(2,3-dihidroxipropil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1015