Learn More
Difilina, TRC
Código de producto. 30384557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384557 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30384557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD8265001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diprophyllin
CAS 479-18-5
Fórmula molecular C10 H14 N4 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Diprophylline, 7-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, 7-(2,3-dihydroxypropyl)- (8CI), 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, 7-(β,γ-Dihydroxypropyl)theophylline, AFI-phyllin, Aristophyllin, Asthmolysin, Astmamasit, Astmophysine, Astrophyllin, Athmolysin, Circain, Circair, Cor-Theophyllin, Cor-Theophylline, Coronal, Coronarin, Corphyllin, Dilor, Diphyllin, Diphylline, Diphylline (pharmaceutical), Diprofillin, Diprophyllin, Dyphylline, Glyfyllin, Glyphyllin, Glyphylline, Hidroxiteofillina, Hiphyllin, Hyphylline, Isophyllen, Lufyllin, NSC 14305, NSC 40844, Neo-Vasophylline, Neo-Vasophylline, Neophyl, Neophyllin, Neophyllin M, Neophylline, Neostenovasan, Neothyllin, Neothylline, Neotilina, Neufil, Neutrafil, Neutrafillina, Neutraphyllin, Neutraphylline, Neutroxantina, Prophyllen, Propyphyllin, Protheophylline, Purifilin, Silbephyllin, Silbephylline, Solufilin, Solufyllin, Soluphyllin, Synthophylline, Tefilan, Teofen, Theal, Theal ampules, Thefulan, Thefylan
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
Nombre IUPAC 7-(2,3-dihidroxipropil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1015