Learn More
JULABO™ Baño de circulación de inmersión de calentamiento DYNEO™ DD
Descripción
- Opciones de instalación flexibles
- Para aplicaciones internas y externas
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal de 23 l/min, presión de 0,6 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
- Conexión Pt100 externa integrada
- puerto USB
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | de 8 a 23 L/min. |
| Pantalla | Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) |
| Circulación externa | Sí |
| Características | Baños de circulación de inmersión calefactados |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Incluye | Interfaz RS232 |
| Modelo | DYNEO™ DD |
| Flujo parcial | De 0,1 a 0,6 bar |
| Temperatura máxima (métrico) | De 20 °C a 200 °C |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.01°C |
| Mostrar más |