Learn More
JULABO DYNEO Circulador de refrigeración/calentamiento DD-800F, con refrigerantes naturales
Descripción
- Los circuladores refrigerados funcionan de forma precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta +40 °C.
- Ya sea en la investigación básica, en las pruebas de materiales o en los sistemas técnicos, DYNEO Los circuladores refrigerados ofrecen soluciones funcionales para cada necesidad y presupuesto.
- El diseño optimizado del tanque del baño y del serpentín de enfriamiento hace que el baño sea más espacioso y fácil de usar para el operador.
- Las ranuras de ventilación y las conexiones están ubicadas en la parte delantera y trasera, lo que permite colocar varias unidades una al lado de la otra para ahorrar espacio.
- El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal: 27 L/min
- Presión: 0,7 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado
- Conexión Pt100 externa integrada
- USB conexión
- Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro.
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- Rejilla de ventilación extraíble
- Potentes máquinas de refrigeración
- Para aplicaciones internas y externas
- Conexión de bomba integrada M16 ×1
- Para aplicación interna y externa.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 5 a 7,5 l |
| Comunicaciones | Conexión de sensor USB, pt100 |
| Capacidad de refrigeración | 0,84 kW a 20 °C |
| Caudal | De 8 a 27 l/min |
| Tipo de bomba | Bomba de inmersión |
| Intervalo de temperatura | De -40 °C a +200 °C |
| Tipo | Baño de circulación |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |