Learn More
JULABO DYNEO Circulador de refrigeración/calentamiento DD-800F, con refrigerantes naturales
Código de producto. 17997821
Cambiar vista
Click to view available options
Comunicaciones:
USB, interfaz analógica, Pt100
USB, interfaz digital, Pt100
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Comunicaciones Tamaño de la unidad
17997821 USB, interfaz digital, Pt100 cada uno
17957811 USB, interfaz analógica, Pt100 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17997821 Proveedor JULABO N.º de proveedor 9021715.N1.D
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Circuladores refrigerados de la DYNEO Las series se distinguen por una excelente relación precio-rendimiento. Los instrumentos ofrecen altas capacidades de calentamiento/enfriamiento para tiempos cortos de calentamiento y enfriamiento.
  • Los circuladores refrigerados funcionan de forma precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta +40 °C.
  • Ya sea en la investigación básica, en las pruebas de materiales o en los sistemas técnicos, DYNEO Los circuladores refrigerados ofrecen soluciones funcionales para cada necesidad y presupuesto.
  • El diseño optimizado del tanque del baño y del serpentín de enfriamiento hace que el baño sea más espacioso y fácil de usar para el operador.
  • Las ranuras de ventilación y las conexiones están ubicadas en la parte delantera y trasera, lo que permite colocar varias unidades una al lado de la otra para ahorrar espacio.
  • El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal: 27 L/min
  • Presión: 0,7 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • USB conexión
  • Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro.
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Potentes máquinas de refrigeración
  • Para aplicaciones internas y externas
  • Conexión de bomba integrada M16 ×1
  • Para aplicación interna y externa.
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 5 a 7,5 l
Comunicaciones USB, interfaz digital, Pt100
Capacidad de refrigeración 0,84 kW a 20 °C
Caudal De 8 a 27 l/min
Tipo de bomba Bomba de inmersión
Intervalo de temperatura De -40 °C a +200 °C
Tipo Baño de circulación
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz