Learn More
Dynasore, MedChemExpress
Código de producto. 16476438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476438 10 mg 10 miligramos
16412547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15304
MedChemExpress Dynasore is a cell-permeable dynamin inhibitor with an IC50 of 15 μM.
Dynasore is a cell-permeable dynamin inhibitor with an IC50 of 15 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dynasore
CAS 304448-55-3
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (155.13 mM)
SMILES O=C(C1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1)N/N=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3
Peso molecular (g/mol) 322.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.31
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism