Learn More
Tocris Bioscience™ Dynarrestin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18775916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18775916 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18775916 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6526/5
Dynein inhibitor
Dynarrestin is a dynein inhibitor. Inhibits hedgehog signaling in vitro (IC50 = 0.22 μM). Exhibits reversible inhibition of cytoplasmic dynein 1-dependent microtubule binding and cytoplasmic dynein 2-dependent intraflagellar transport. Inhibits tumor cell proliferation in a mouse medulloblastoma model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(4-(diethylamino)phenyl)-2-((2,4-difluorophenyl)amino)thiazole-5-carboxylate
CAS 2222768-84-3
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C22H23F2N3O2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.5
Pureza 98%