Descripción
El usuario solo tiene que añadir el ADN molde y los primers de PCR. La ADN polimerasa modificada de este kit incorpora un dominio no específico de unión al ADN que da estabilidad física al complejo de ADN polimerasa. El colorante de referencia pasivo ROX también se suministra con el kit en un tubo aparte para instrumentos que requieren normalización ROX.
- Especificidad fuerte: La mezcla maestra DyNAmo HS SYBR Green minimiza la formación de dímeros de primer no deseados y la extensión de primers no ligados específicamente durante la preparación de la reacción.
- Detección de muy sensible: La mezcla maestra optimizada permite la detección reproducible de plantillas con un número bajo de copias.
- Amplio intervalo dinámico: El kit de qPCR DyNAmo HS SYBR Green detecta tan solo una copia del gen objetivo y logra un intervalo dinámico de hasta ocho órdenes de magnitud.
- Cómodos de usar: Mezcla maestra 2X, un solo tubo; colorante de referencia pasivo ROX suministrado en un vial aparte
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X (mezcla de qPCR Dynamo HS SYBR Green), 50X (colorante ROX) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: •Mezcla de qPCR Dynamo HS SYBR Green de 25 x 1 ml (2X) • 1 x 1,25 ml 50 x colorante ROX, 25 μM Almacenar a -20 °C |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Tbr |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7700, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Sistema de detección de secuencias 5700, Sistema StepOnePlus™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Sistema StepOne™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler |
| Tipo de kit | Kit de qPCR DyNAmo HS SYBR Green |
| Mostrar más |