Learn More
Beschreibung
A DNA-binding domain attached to the polymerase in this kit improves the physical stability of the polymerase-DNA complex, thus enhancing the processivity and robustness of the amplification. The high amplification efficiency of DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit gives reliable quantification and early Cq values. Due to the high signal intensity, DyNAmo Flash SYBR Green qPCR provides an excellent signal-to-noise ratio.
- Protocolos extremadamente rápidos: Paso combinado de recocido y extensión de tan solo 15 seg.
- Detección específica y sensible de una amplia gama de concentraciones de plantilla
- El dUTP incluido permite el uso de la UNG para la prevención de la contaminación cruzada.
- Práctica mezcla maestra 2X y protocolo optimizado
Spezifikation
Spezifikation
| Concentración | 2X (mezcla de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green), 50X (colorante ROX) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: •5 x 1 ml de mezcla DyNAmo Flash SYBR Green qPCR (2X) • 1 x 250 μl 50X de colorante ROX, 25μM Almacenar a -20 °C |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Tbr |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7700, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Sistema de detección de secuencias 5700, Sistema StepOnePlus™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Sistema StepOne™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler |
| Tipo de kit | Kit para qPCR DyNAmo Flash SYBR Green |
| Mehr anzeigen |