Learn More
Gibco™ Medio Dynamis™ AGT™
Código de producto. 16350876
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 kg
10 L
100 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 Kg
10 litros
100 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16350876 10 L 10 litros
15450994 10 kg 10 Kg
15440823 1 L 1 litro
15440994 100 L 100 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16350876 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2617501
Gibco Dynamis AGT dry format medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment.
Gibco Dynamis AGT dry format medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. Gibco Dynamis medium has also been shown to support robust growth of HEK293 cells for adenovirus production. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster, and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
El medio en formato seco Gibco™ Dynamis™ AGT™ está específicamente diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y producción de cultivos de lotes y «fed-batch» con células de ovario de hámster chino (CHO) recombinantes en un entorno definido químicamente. La formulación sin componentes de origen animal ni proteínas definida químicamente proporciona la capacidad para lograr títulos altos, iniciar el desarrollo del proceso más rápido y agilizar o simplificar la transferencia a escala de fabricación.
Capacidad para lograr títulos superiores
El medio Dynamis™ AGT™ se ha reforzado para ayudar a maximizar el crecimiento de células CHO recombinantes y la expresión de proteínas en el cultivo por lotes en suspensión, ofreciendo el día 14 una producción un 170 % mayor que los medios de la competencia seleccionados con suplementos simples de glucosa. Los cultivos en medio Dynamis™ AGT™ llegan a títulos aún más altos demostrando una buena viabilidad celular hasta el día 21. Este medio también puede proporcionar un aumento de hasta el 60 % en crecimiento y producción de lotes alimentados en cultivos de lotes alimentados que solo contienen glucosa para líneas celulares y aplicaciones seleccionadas cuando se utiliza con el suplemento EfficientFeed™ C+ AGT™.
Capacidad para iniciar el desarrollo de procesos más rápido
Como medio reforzado, Dynamis™ AGT™ proporciona la capacidad para obtener una alta densidad celular de más de 10 millones de células por ml que los productos de la competencia y permite que la densidad celular se mantenga más tiempo manteniendo simplemente los niveles de glucosa. El crecimiento de células viables logrado lo convierte en una buena opción para la ampliación si ha comenzado con el medio CD FortiCHO™. Cuando se combina con el suplemento EfficientFeed™ C+ AGT™, proporciona una manera rápida y eficaz de desarrollar un proceso.
La capacidad para una transferencia óptima a escala de fabricación
Eligiendo el medio Dynamis™ AGT™, obtendrá no solo los beneficios de la formulación del medio, sino también los beneficios de la tecnología de formato seco AGT™. Este producto todo en uno está diseñado para simplificar la ampliación y la fabricación al ser fácil de reconstituir (simplemente añadir agua), sin necesidad de ajustes del pH ni de la osmolaridad. Esto puede ayudar a proporcionar eficiencia a través de la simplicidad de la cadena de suministro, la simplicidad de la reconstitución y, por lo tanto, ayudar a reducir los gastos.
Utilice el medio Dynamis™ AGT™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando sea una línea celular CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • La integridad celular en la recolección sea una prioridad para el procesamiento posterior
    Cuándo considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD OptiCHO™ cuando:
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea de células CHO sea difícil de cultivar o de adaptar
    Considere el medio CD CHO cuando:
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Sus células se han cultivado correctamente en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible)
    Considere el medio CD DG44 cuando:
  • Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades. Con los servicios de personalización de medios conformes a las buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de células CHO DG44, CHO-S, de bancos según las cGMP, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Formulario Polvo (AGT)
    Tipo de producto Medio AGT
    Línea de productos AGT, Dynamis
    Cantidad 10 L
    Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
    Formato Bolsa de polietileno en Securetainer
    Contenido y almacenamiento Medio en formato seco.
    Almacenar en un lugar oscuro y seco a entre 2 y 8 °C.
    Advertencia:Para fabricación, procesamiento o reenvasado.