Learn More
Gibco™ Medio Dynamis™ AGT™
Código de producto. 15440823 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 kg
10 L
100 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 Kg
10 litros
100 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440823 1 L 1 litro
15450994 10 kg 10 Kg
15440994 100 L 100 litros
16350876 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15440823 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2617504
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Gibco Dynamis AGT dry format medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment.
Gibco Dynamis AGT dry format medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster, and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
El medio en formato seco Gibco™ Dynamis™ AGT™ está específicamente diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y producción de cultivos de lotes y «fed-batch» con células de ovario de hámster chino (CHO) recombinantes en un entorno definido químicamente. La formulación definida químicamente, sin componentes de origen animal y sin proteínas proporciona la capacidad para lograr títulos altos, iniciar el desarrollo del proceso más rápido y agilizar o simplificar la transferencia a escala de fabricación.
Potencia para conseguir títulos más altos
El medio Dynamis™ AGT™ se ha reforzado para ayudar a maximizar el crecimiento de células CHO recombinantes y la expresión de proteínas en el cultivo por lotes en suspensión, ofreciendo el día 14 de cultivo una producción el 170 % mayor que los medios de la competencia seleccionados con suplementos simples de glucosa. Los cultivos en medio Dynamis™ AGT™ llegan a títulos aún más altos demostrando una buena viabilidad celular hasta el día 21. Este medio también puede proporcionar un aumento de hasta el 60 % en crecimiento y producción de «fed-batch» en cultivos «fed-batch» que solo contienen glucosa para líneas celulares y aplicaciones seleccionadas cuando se utiliza con el suplemento nutritivo EfficientFeed™ C+ AGT™.
Potencia para iniciar el desarrollo de procesos más rápido
Como medio reforzado, Dynamis™ AGT™ proporciona más rápido la potencia para obtener una alta densidad celular de más de 10 millones de células por ml que los productos de la competencia y permite que la densidad celular se mantenga más tiempo manteniendo simplemente los niveles de glucosa. El crecimiento de células viables logrado lo convierte en una buena opción para la ampliación si ha comenzado con el medio CD FortiCHO™. Cuando se combina con el suplemento EfficientFeed™ C+ AGT™, proporciona una manera rápida y eficaz de desarrollar un proceso.
El poder para una transferencia óptima a escala de fabricación
Eligiendo el medio Dynamis™ AGT™, obtendrá no solo los beneficios de la formulación del medio, sino también los beneficios de la tecnología de formato seco AGT™. Este producto todo en uno está diseñado para simplificar la ampliación y la fabricación al ser fácil de reconstituir (simplemente añadir agua), sin necesidad de ajustes del pH ni de la osmolaridad. Esto puede ayudar a proporcionar eficiencia a través de la simplicidad de la cadena de suministro, la simplicidad de la reconstitución y, por lo tanto, ayudar a reducir los gastos.
Utilice el medio Dynamis™ AGT™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando sea una línea celular CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • La integridad celular en la recolección sea una prioridad para el procesamiento posterior
    Cuándo considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD OptiCHO™ cuando:
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea celular CHO sea difícil de cultivar o de adaptar
    Considere un medio CD CHO cuando:
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Se han cultivado correctamente sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
    Considere el medio CD DG44 cuando:
  • Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de laboratorio o un proceso de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades. Con los servicios de personalización de medios conformes a las buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de células CHO DG44, CHO-S, de bancos según las cGMP, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Formulario Polvo (AGT)
    Tipo de producto Medio AGT
    Línea de productos AGT, Dynamis
    Cantidad 1 L
    Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
    Formato Securetainer
    Contenido y almacenamiento Medio en formato seco.
    Almacenar en un lugar oscuro y seco a 2-8 °C.
    Culture Type Cultivo de células de mamífero
    Advertencia:Para fabricación, procesamiento o reenvasado.