Learn More
Inhibidor de dinamina I, Dynasore, TRC
Código de producto. 30179470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179470 10 mg 10 miligramos
30179638 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD82650810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304448-55-3
Fórmula molecular C18 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 322.315
Sinónimo 3-Hydroxy-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylene]hydrazide 2-Naphthalenecarboxylic Acid
Nombre IUPAC N-[(3,4-dihidroxifenil)metilideneamino]-3-hidroxinaftaleno-2-carboxamida
SMILES Oc1ccc(C=NNC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dynamin Inhibitor I, Dynasore
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14N2O4/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22/h1-10,21-23H,(H,20,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.095